Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas
Descripción
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- Las graduaciones en relieve moldeadas en la probeta transparente facilitan la medición a simple vista
- La gran boquilla de vertido facilita la dispensación de líquidos
- La base hexagonal antisucción y antideslizante garantiza la estabilidad
- Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
- Conforme a ISO 6706
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | PMP |
| Tolerancia | ±4 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706, Parte 177.1520, ASTM E1272, CFR 21 |
| Clase | Clase B |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Cantidad | 1 packs |
| Graduaciones | 5 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 135 °C |
| Mostrar más |