Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas
Código de producto. 11333584
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11333584
Marca: Azlon CT0025P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura. Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • Las graduaciones en relieve moldeadas en la probeta transparente facilitan la medición a simple vista
  • La gran boquilla de vertido facilita la dispensación de líquidos
  • La base hexagonal antisucción y antideslizante garantiza la estabilidad
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Conforme a ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Tolerancia ± 0,5 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 20 mm
Cantidad 5 packs
Graduaciones 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 170 mm
Tipo Probeta sin graduar