Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- Las graduaciones en relieve moldeadas en la probeta transparente facilitan la medición a simple vista
- La gran boquilla de vertido facilita la dispensación de líquidos
- La base hexagonal antisucción y antideslizante garantiza la estabilidad
- Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
- Conforme a ISO 6706
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | PMP |
| Tolerancia | ±20 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| Clase | Clase B |
| Diámetro (métrico) | 83 mm |
| Cantidad | 1 packs |
| Graduaciones | 20 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Base Type | Hexagonal |
| Mostrar más |