Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- Graduaciones: impresas de color azul nítido y mejoradas
- Base: bases hexagonales estables antideslizantes y antisucción
- Calibrado: según ISO 6706 y DIN 12681
- Clase A: tolerancias, certificado de conformidad, suministrado con certificado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | PMP |
| Tolerancia | ±5 ml |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Clase | A |
| Báscula | Azul |
| Diámetro (métrico) | 66 mm |
| Incluye | Certificado de conformidad |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |