Learn More
Azlon™ Polyamide Coated Steel Bottle Carrier
Ideal for safely carrying up to six bottles or wash bottles
98.70€ - 118.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para frascos |
---|---|
Material | Acero con revestimiento de poliamida |
N.° por paquete | 1 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12030832
|
Azlon
BGS040 |
60 mm |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12094628
|
Azlon
BGS042 |
74 mm |
98.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured from polyamide coated steel
- Offers better heat and chemical resistance than other coatings
Especificaciones
Soporte para frascos | |
Acero con revestimiento de poliamida | |
1 |