Learn More
Desecador de vacío de policarbonato Azlon™ con llave de paso
Click to view available options
Altura (métrico):
262 mm
296 mm
Diámetro de la placa (métrico):
205 mm
236 mm
Diámetro interior (métrico):
215 mm
245 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Duradero con alta resistencia a impactos y resistencia de forma segura a altas presiones de vacío
- Cubierta y base de policarbonato transparente
- Duradero con alta resistencia a impactos
- Soportará con seguridad altas presiones de vacío
- La placa de cerámica permite el uso de crisoles incandescentes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador de vacío |
| Incluye | Llave de paso |
| Cantidad | 1/paq. |
| Altura (métrico) | 262 mm |
| Altura (métrico) interior | 178 mm |
| Diámetro de la placa (métrico) | 205 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 215 mm |