Learn More
Probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0.2mL
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas son una solución fiable y resistente para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- La base hexagonal mejora la estabilidad
- La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
- Las graduaciones moldeadas en relieve son marcas permanentes para la medición
- La boquilla grande de vertido facilita la dispensación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| Clase | Clase B |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Cantidad | 5 paquete |
| Graduaciones | 1 ml |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (imperial) | 9,84 in |
| Mostrar más |