Learn More
Probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas
Código de producto. 10667045
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0.2mL
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10667045 50 ml 1 ml paquete de 10
10195184 1000 ml 10 ml 1 PCS
10155234 100 ml 1 ml 5 PCS
11373574 10 ml 0.2mL paquete de 10
11313584 2000 mL 20 ml 1 PCS
11920985 - 2 ml cada uno
11383574 25 ml 0.5 ml paquete de 10
11930985 500 ml 5 ml 1 PCS
8 options
Código de producto. 10667045
Marca: Azlon CP0050P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas son una solución fiable y resistente para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • Las graduaciones moldeadas en relieve son marcas permanentes para la medición
  • La boquilla grande de vertido facilita la dispensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±1 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 26 mm
Cantidad 10 packs
Graduaciones 1 ml
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 200 mm
Tipo Probeta sin graduar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.