Learn More
Probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas
Código de producto. 11313584
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0.2mL
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11313584 2000 mL 20 ml 1 PCS
10195184 1000 ml 10 ml 1 PCS
10155234 100 ml 1 ml 5 PCS
11373574 10 ml 0.2mL paquete de 10
11920985 - 2 ml cada uno
11383574 25 ml 0.5 ml paquete de 10
11930985 500 ml 5 ml 1 PCS
10667045 50 ml 1 ml paquete de 10
8 missing translation for 'options'
Product Code. 11313584
missing translation for 'mfr': Azlon CP2000P
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas son una solución fiable y resistente para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • Las graduaciones moldeadas en relieve son marcas permanentes para la medición
  • La boquilla grande de vertido facilita la dispensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Polipropileno
Tolerancia ±20 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 83 mm
Cantidad 1PK
Graduaciones 20 ml
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 21,06 in
Altura (métrico) 535 mm
Tipo Probeta sin graduar