Learn More
Probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas
Código de producto. 11373574
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0.2mL
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11373574 10 ml 0.2mL paquete de 10
10195184 1000 ml 10 ml 1 PCS
10155234 100 ml 1 ml 5 PCS
11313584 2000 mL 20 ml 1 PCS
11920985 - 2 ml cada uno
11383574 25 ml 0.5 ml paquete de 10
11930985 500 ml 5 ml 1 PCS
10667045 50 ml 1 ml paquete de 10
8 options
Código de producto. 11373574
Marca: Azlon CP0010P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas son una solución fiable y resistente para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • Las graduaciones moldeadas en relieve son marcas permanentes para la medición
  • La boquilla grande de vertido facilita la dispensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ± 0,2 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 14 mm
Cantidad 10 packs
Graduaciones 0.2mL
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 145 mm
Tipo Probeta sin graduar