Learn More
Bandeja para instrumentos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 12063964
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
350 x 200 mm
350 x 250 mm
610 x 350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12063964 350 x 200 mm cada uno
12073964 350 x 250 mm cada uno
12083964 610 x 350 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12063964
Marca: Azlon TWR018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bandejas de polipropileno rectangulares
  • Rígidas y resistentes
  • Todos los tamaños tienen lados verticales de 22 mm de profundidad
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 350 x 200 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Material Polipropileno
Tipo Instrument Tray
Anchura (métrico) 200 mm
Longitud (imperial) 13.7 in.
N.° por paquete 1
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 7.8 in.
Esterilizables en autoclave Autoclavable