Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™
Código de producto. 15317017
Click to view available options
Chemical Label:
Diclorometano
Metiletilcetona
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15317017
Marca: Azlon™ WGW701PP
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
  • Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
  • Fabricados con polipropileno para una alta resistencia térmica y química; esterilizable en autoclave
  • Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
  • Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Material Polipropileno
Cantidad 5/paq.
Color del tapón Blanco
Boca Ancha
Chemical Label Diclorometano
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón sin ventilación
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave