Learn More
Embudos Azlon™ de polipropileno para polvo
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Altura (métrico):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Fabricado con polipropileno ligero y duradero.El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ incorpora un tubo paralelo que minimiza la acumulación de polvo para mejorar el flujo.Los dos tamaños más grandes tienen partes superiores con lados verticales para evitar derrames.
- Embudo de polipropileno ligero para polvo
- Irrompibles con uso normal
- El vástago paralelo minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo
- Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 120 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 30 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 106 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur