Learn More
Jarras impresas de polipropileno Azlon™
4.74 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las jarras impresas de polipropileno Azlon™ Azlon™ proporcionan una solución fiable para la medición y dispensación de líquidos en un laboratorio.
- Conos para formar una gran boquilla de vertido
- Fabricado de polipropileno de alta claridad para una mayor resistencia y visibilidad
- Graduaciones impresas de color azul nítidas y mejoradas
- Esterilización en autoclave a 121 °C
- Diseño ergonómico con asa con agarre de pulgar para facilitar el transporte
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (métrico) | 102 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 102 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | PP (Polipropileno) |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios para la manipulación de sustancias químicas |
Altura (métrico) | 120 mm |
Cantidad | 1 paquetes |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | De – 20 a 135 °C |
Tipo | Bidón |