Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™
28.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
125 ml
150 ml
Descripción
Utilice estos frascos redondos resistentes para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química. Fáciles de limpiar. Contorno interior suave para un vertido eficaz.
- Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 32 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Boca | Ancho |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 116 mm |