Learn More
Cubeta de esterilización de polipropileno Azlon™
Cubetas de esterilización rectangulares
Marca: Azlon
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- Robust and deep to accommodate a wide range of instruments etc
- Can be autoclaved at 121°C
Especificaciones
1 L | |
78 mm (Without Lid), 91 mm (With Lid) | |
Polypropylene | |
122 mm | |
Rectangular |
210 x 122 mm | |
210 mm | |
Sterilizing Tray | |
1 | |
Autoclavable |