Learn More
Frascos redondos de cuello ancho graduados translúcidos de polipropileno Azlon™
26.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- Frascos de polipropileno de alta claridad con buena resistencia química
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Las graduaciones con impresión nítida muestran mililitros y onzas líquidas
- Impresos con un panel de escritura blanco grande para facilitar el etiquetado
- Contorno interior liso para un vertido eficiente y una fácil limpieza
- Ideal para líquidos y sólidos, perfecto para muestreo microbiológico
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para líquidos y sólidos, perfecto para muestreo microbiológico |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Color del tapón | Translúcido |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |