Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho translúcidos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 10034604
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Cantidad:
10/paq.
10/paquete
110/paq.
1200/paq.
200/paq.
30/paq.
330/paq.
350/paq.
420/paq.
5/Paq.
5/paquete
60/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 110
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 330
paquete de 350
paquete de 5
paquete de 55
paquete de 60
Código de producto. 10034604
Marca: Azlon™ BWP1000P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia. Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia.Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
  • Frascos de polipropileno de alta claridad y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
  • Buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
Material Polipropileno
ID de cuello (métrico) 55 mm
Cantidad 5/paquete
Transparencia Alta claridad
Material de revestimiento Sin revestir
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 207mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Altura (imperial) 8,37 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 90 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca