Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho translúcidos de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Cantidad:
10/paq.
10/paquete
110/paq.
1200/paq.
200/paq.
30/paq.
330/paq.
350/paq.
420/paq.
5/Paq.
5/paquete
60/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 110
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 330
paquete de 350
paquete de 5
paquete de 55
paquete de 60
Descripción
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia.Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
- Frascos de polipropileno de alta claridad y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
- Buena resistencia química
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo |
| Material | Polipropileno |
| ID de cuello (métrico) | 22 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Transparencia | Alta claridad |
| Material de revestimiento | Sin revestir |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |