Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho translúcidos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 15387017
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Cantidad:
10/paq.
10/paquete
110/paq.
1200/paq.
200/paq.
30/paq.
330/paq.
350/paq.
420/paq.
5/Paq.
5/paquete
60/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 110
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 330
paquete de 350
paquete de 5
paquete de 55
paquete de 60
Código de producto. 15387017
Marca: Azlon™ BWP0500BULK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia. Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
Fabricados con plástico duradero de alta resistencia.Los frascos de polipropileno de boca ancha Azlon™ son fáciles de limpiar y se han diseñado para permitir un vertido eficiente y sin esfuerzo.
  • Frascos de polipropileno de alta claridad y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
  • Buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 110
Envase A granel
Cantidad 110/paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Altura (métrico) 161 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca