Learn More
Frascos tipo bombona de alta resistencia de polipropileno Azlon™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
45.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 l
20 l
Altura (métrico):
270 mm
360 mm
420 mm
Anchura (métrico):
220 mm
280 mm
350 mm
Tamaño de rosca (métrico):
45 mm
80 mm
Descripción
- Buena resistencia química general
- Forma achaparrada para la colocación sencilla en estantes, mesas o durante su transporte
- Asa moldeada para un transporte seguro
- Graduaciones moldeadas para una rápida y fácil evaluación del volumen
- Esterilizables en autoclave a 121 ° C
- Los tapones en las garrafas de 10 l y 20 l tienen guías de perforación moldeadas para facilitar la instalación de líneas de alimentación
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5 l |
Incluye | Mango y tapón |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1/paq. |
Anchura (métrico) | 220 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Altura (métrico) | 270 mm |