Learn More
Frascos tipo bombona de alta resistencia de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 l
20 l
Tamaño de rosca (métrico):
45 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Buena resistencia química general
- Forma achaparrada para la colocación sencilla en estantes, mesas o durante su transporte
- Asa moldeada para un transporte seguro
- Graduaciones moldeadas para una rápida y fácil evaluación del volumen
- Esterilizables en autoclave a 121 ° C
- Los tapones en las garrafas de 10 l y 20 l tienen guías de perforación moldeadas para facilitar la instalación de líneas de alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Incluye | Mango y tapón |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1/paq. |
| Anchura (métrico) | 280 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | 80 mm |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 360 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |