Descripción
- Frasco de lavado de cuello ancho
- Equipado con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Diseñado con una boquilla integrada para evitar la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Incluye | Boquilla integrada |
Color del tapón | Rojo, amarillo, azul, verde y naranja |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Forma | Forma redonda |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Chemical Label | Blanco |
Material del cierre | Polipropileno |
Título del producto
Frasco lavador integral redondo Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido