Descripción
- Tapón fenólico con disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Descripción | Tapón de rosca |
Incluye | Disco de sellado con revestimiento de PTFE de etileno propileno |
Material | Resina fenólica |
Cantidad | 5/paquete |
Tamaño de rosca (métrico) | 60 mm |
Material de revestimiento | PTFE acolchado |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Frascos de reactivos y medios, tubos de cultivo |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Título del producto
Tapones de rosca Azlon™ para frascos de reactivo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido