Learn More
Protector de manos/dedos de caucho de silicona Azlon™
56.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Dedos
Medio
Small
Description
- Pueden soportar temperaturas de hasta 250 °C
- Para la manipulación de objetos fríos hasta los – 57 °C
- Las superficies de contacto tienen relieve para proporcionar un agarre positivo
Spécification
Material | Silicona |
Tipo de producto | Protector de manos/dedos |
Tamaño | Dedos |
Para utilizar con (aplicación) | Para manipular de forma segura vasos de precipitados, matraces y otros elementos calientes |