Learn More
Cubos de HDPE Azlon™ con boquilla
Click to view available options
Color:
Negro
White
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Agarre de asa para facilitar la elevación y el transporte
- Opción de color blanco o negro
- Graduación moldeada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubo con boquilla |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (métrico) | 330 mm |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Cantidad | 1 |