Learn More
Probeta de forma achaparrada de polipropileno Azlon™
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. El diseño de las probetas de perfil bajo de polipropileno Azlon™ proporciona una mayor estabilidad en la mesa de trabajo y facilidad de manipulación. Ideal para su uso en zonas de laboratorios con espacio restringido.
17.16€ - 60.75€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Clase | Clase B |
Báscula | azul |
Color de escala | Azul |
Base Type | Circular |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11353434
|
Azlon
CPS1000P |
1000 ml | 20 ml |
36.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11309633
|
Azlon
CPS0100P |
100 ml | 2 ml |
60.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11379633
|
Azlon
CPS0250P |
250 ml | 5 ml |
17.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11309643
|
Azlon
CPS0500P |
500 ml | 10 ml |
25.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Características del diseño:
- El diseño achaparrado garantiza la estabilidad
- La exclusiva base de vaciado automático elimina la recogida de agua durante el lavado en una máquina de lavado automático de laboratorio, lo que permite eliminar los derrames y la contaminación
- Las graduaciones moldeadas con estampado azul proporcionan durabilidad y visibilidad para la medición
- La base antiaspiración minimiza los derrames cuando se eleva la probeta de una superficie húmeda
Especificaciones
Polipropileno | |
azul | |
Circular |
Clase B | |
Azul | |
Probeta de medición no graduada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Probeta de forma achaparrada de polipropileno Azlon™