Learn More
Vasos de precipitados de lados rectos Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados con lados rectos Azlon™ proporcionan una excelente solución para la medición y la dispensación en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
- Ideal para uso general en laboratorio: forma recta y estable
- Achaparrado, extremo con borde, boquilla ancha
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro exterior (métrico) | 158 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 158 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para uso general de laboratorio |
Altura (métrico) | 160 mm |
Incrementos | 200 ml |
Cantidad | 1/paq. |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Vasos de precipitados de lados rectos Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido