Learn More
Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™
Código de producto. 12076892
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Diámetro (métrico):
70mm
80mm
90mm
140 mm
170mm
200mm
Altura (métrico):
40 mm
70 mm
90 mm
120 mm
150 mm
210 mm
Incluye:
Tapa a presión
Tapas de LDPE ajustadas
Constructed of heavy duty, chemically resistant Polypropylene and autoclavable at 121°C Azlon™ Tapered Containers with Snap-On Lid includes a moulded handle for safe and secure carrying. Squat form provides easy location on shelves, bench top, or while in transit. Moulded graduations add quick, easy volume assessment. Caps on 10 & 20 litre carboys have moulded drill guides to aid installation of feed-lines.
  • Útiles recipientes cónicos de peso ligero con tapas de LDPE de ajuste hermético
  • Buena resistencia química
  • Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales
Incluye Tapa a presión
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 250Pack
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Peso (métrico) 3,4 kg
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Recipiente
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 80mm
Tipo de tapón Tapa a presión