Learn More
Azlon™ Three Compartment Polypropylene Gallipot Tray
Suitable for sampling, short term storage, micro-analysis or any other applications.
Marca: Azlon GWY530
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Three compartment tray with two integral gallipots
- Made from medical grade polypropylene
- Suitable for sampling, short term storage, micro-analysis or any other applications
- Non-sterile - can be autoclavable at 121°C
Especificaciones
130mm | |
28 mm | |
Adecuados para muestreo, almacenamiento a corto plazo, microanálisis o cualquier otra aplicación |
Polypropylene | |
Autoclavable |