Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas planas Azo™
Envasado de barrera estéril preformado, termosellable y desplegable de alta calidad. Las bolsas planas Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
149.04€ - 378.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
Tipo de tapón | Heat Seal |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15641954
|
Synergy Healthcare™
PF100150 |
150 x 100mm | 3600 | N/A | |||||
15651954
|
Synergy Healthcare™
PF100250 |
250 x 100mm | 2400 | N/A | |||||
15671954
|
Synergy Healthcare™
MBO1007 |
210 x 150mm | 2000 |
281.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15661954
|
Synergy Healthcare™
PF100300 |
300 x 100mm | 2500 |
358.00€
paquete de 2500 |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15681954
|
Synergy Healthcare™
PF150320 |
320 x 150mm | 2000 | N/A | ||||
15601964
|
Synergy Healthcare™
PF75250 |
250 x 75mm | 2400 | N/A | |||||
15691954
|
Synergy Healthcare™
PF200420 |
420 x 200mm | 1200 |
378.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricadas con un papel especialmente tratado, se liberan menos fibras al abrir la bolsa y se reduce el riesgo de contaminación
- La nueva tecnología de película aumenta la fuerza de impacto de la película de la bolsa hasta 10 veces, lo que elimina prácticamente la dispersión de la película al abrirla
- Los indicadores se colocan entre las 2 capas que componen la película de la bolsa, lo que evita que la tinta se desajuste y se derrame
- Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
No estéril | |
6.30 kN/m |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Azul | |
Polietileno | |
De 170 °C a 210 °C |