Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsa de esterilización reforzada de 0,15 x 100 m
Descripción
- Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
- Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | EN868-5 y ISO11607-1 |
| Color | Azul |
| Material | Poliéster y polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1 unidad |
| Método de esterilización | Vapor y EO |
| Dimensiones (L x An) | 100 m x 100 mm |
| Longitud (métrico) | 200 m |
| Tipo de producto | Tambor de esterilización |