Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas para esterilizador de sellado automático Azo™
Descripción
- Fabricadas con un papel especialmente tratado, se liberan menos fibras al abrir la bolsa y se reduce el riesgo de contaminación
- La nueva tecnología de película aumenta la fuerza de impacto de la película de la bolsa hasta 10 veces, lo que elimina prácticamente la dispersión de la película al abrirla
- Los indicadores se colocan entre las 2 capas que componen la película de la bolsa, lo que evita que la tinta se desajuste y se derrame
- Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Lugar fresco y seco |
| Descripción | Autoadhesivo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Tipo de tapón | Banda de presión |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Autoclaves de vapor de alta temperatura y vacío y otros sistemas de esterilización |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |