Learn More
Azometina H monohidrato, sal monosódica, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Azomethine H monosodium salt monohydrate |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.41 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 25 g |