Learn More
Synergy Healthcare™ Pulverizador desinfectante de superficies Arzo™
Mata bacterias eficazmente en menos de un minuto.El desinfectante de superficie en pulverizador Synergy Healthcare™ Azo™ es eficaz contra diversos microorganismos y patógenos.
Marca: Synergy Healthcare™ 81120
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para su uso en microbiología, cuidados intensivos, salas de hospitales, dentistas y salas limpias y en una amplia variedad de superficies
- Tiempo de contacto rápido de 15 segundos
- Ofrece una protección activa de 24 horas contra una amplia variedad de microorganismos
- Frasco sellado con lámina
- Fórmula de secado rápido
- Contiene alcohol isopropílico
- Eficaz contra una variedad de microorganismos, incluido el SARM, y se ha demostrado que es un 99,9999 % eficaz contra patógenos validados por la norma EN 13727
Especificaciones
Pulverizador desinfectante | |
Contiene alcohol isopropílico | |
Para uso universal |
EN1276 y EN13727, EN1650/EN13624, EN14348 | |
Frasco sellado con lámina | |
500 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol