Learn More
Synergy Healthcare™ Toallitas desinfectantes de superficies duras Azowipe™
Código de producto. 15649795
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 18 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 15649795
Marca: Synergy Healthcare™ 81103
Proporcionan una rápida desinfección de superficies duras. Las toallitas desinfectantes para superficies duras Synergy Healthcare™ Azowipe™ son resistentes y duraderas para uso diario.
  • Desinfectante de alcohol isopropílico al 70 %
  • Actividad de amplio espectro frente a una amplia gama de microorganismos
  • Tiempos de contacto extremadamente rápidos desde 15 segundos
  • Sin manchas ni estrías cuando se utilizan en superficies duras.
  • Adecuadas para la fabricación de alimentos, la hostelería y los sectores de la restauración.
  • Cumple con las directrices HTM-01-05
Especificaciones
Tipo de producto Toallita desinfectante
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 18 cm
Certificaciones/conformidad EN1276, EN13727, EN14476, EN1650/EN13624, EN14348
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 20 x 18 cm
Formato Toallitas
Cantidad de embalaje 200 toallitas/dispensador
Solución de saturación Alcohol isopropílico al 70 %
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol