Learn More
Azpack™ Brida de nailon no resellable Azpack™
Recoja y organice los cables del ordenador, alambres y otros objetos. Las bridas no resellables de nailon Azpack™, 200 x 4,8 mm, no se soltarán una vez se acople el mecanismo de bloqueo.
Marca: Azpack™ 12346377
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disponibles en diversos tamaños y colores.
- Material: nailon
- Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
- Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Especificaciones
Brida | |
Amarillo | |
4,8 mm | |
22 kg | |
UL94 clase V2 |
Nailon | |
200 mm | |
200 x 4,8 mm | |
100/Paq. |