Learn More
Azpack™ Brida de nailon no resellable Azpack™
Recoja y organice los cables del ordenador, alambres y otros objetos. Las bridas no resellables de nailon Azpack™, 200 x 4,8 mm, no se soltarán una vez se acople el mecanismo de bloqueo.
Marca:  Azpack™ 12356377
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12356377
  • 18.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Disponibles en diversos tamaños y colores.
  • Material: nailon
  • Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
  • Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Especificaciones
Especificaciones
Brida
4,8 mm
22 kg
UL94 clase V2
Nailon
200 x 4,8 mm
100/Paq.