Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ (50x), sin suero
Código de producto. p-7180313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
11530536 10 mL 10 ml
15360284 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11530536
Marca: Gibco™ 17504044
Se utiliza para favorecer el crecimiento de baja o alta densidad y la viabilidad a corto o largo plazo de las neuronas del hipocampo y del SNC. El suplemento B-27™ Gibco™, sin suero es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales.
El suplemento B-27 para el cultivo celular de neuronas es el más citado; es un suplemento optimizado sin suero que se utiliza para favorecer el crecimiento de baja o alta densidad y la viabilidad a corto o largo plazo de neuronas del hipocampo embrionarias, posnatales y adultas, así como otras neuronas del SNC. El suplemento B-27 se suministra como un líquido 50X y se ha diseñado para su uso con medios Neurobasal o Neurobasal-A para realizar cultivos celulares de neuronas sin la necesidad de una capa subyacente de astrocitos.
  • Se suministra como líquido 50X
  • Se utiliza con medio Neurobasal™ para el cultivo de células neuronales
  • Probado en ensayos de crecimiento utilizando neuronas de hipocampo de rata (Sprague Dawley)
  • También se ha probado para detectar endotoxinas a una concentración 1x
Order Info
Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
pH entre 6 y 8
Línea de productos B-27
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin suero
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma
Show More Show Less
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.