Learn More
BUCHI Minisecador de pulverización B-290
Diseñados para visualizar el proceso de secado por pulverización para una amplia gama de aplicaciones. Los minisecadores en pulverizador BUCHI™ B-290 son ideales para su uso en los sectores farmacéuticos, de materiales, químicos, y de alimentación y bebidas.
Marca: BUCHI 044780
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utiliza junto con el asa inerte B-295 y el deshumidificador B-296 para aplicaciones que requieren ácidos, disolventes orgánicos o mezclas de disolventes orgánicos y acuosos.- Fácil de manejar, eficiente y cuenta con una amplia gama de aplicaciones.
- Acceso libre a base de datos global de aplicaciones
- Más de 700 publicaciones
- Más de 400 patentes de aplicación
- Compatibilidad con aplicaciones locales por BUCHI
- Manejo intuitivo
- Ampliación posible hasta una escala piloto o industrial
- Tiempos rápidos de configuración y limpieza
- Proceso visible gracias al conjunto de vidrio
- Tamaño de partículas ajustable (de 2 a 25 micrómetros)
- Producción de polvo reproducible a escala de laboratorio
- La cantidad de muestra pequeña supone un ahorro de material valioso (> 5 g)
- Altas producciones (hasta el 70 %)
- Proceso de secado rápido (hasta 1 l/h)
- Tiempos cortos para optimizar formulaciones
- Costes bajos de mantenimiento
Especificaciones
Secador de nebulización a escala de laboratorio | |
65 cm | |
70 cm | |
200/230 V ± 10 % |
Temperatura máx. de entrada 220 °C | |
110 cm | |
46 kg | |
50/60 Hz |