Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster B-423
Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 030232
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo permanente
- Para superficies lisas
Especificaciones
Autoclavable | |
THT-31-423-10 | |
White | |
Polyester (B-423) | |
No estéril | |
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
2 | |
Rectángulo | |
0.076 mm | |
27.9 mm | |
9.7 mm |
Aprobación UL, CSA y AGA | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
30.5 mm | |
10.000 etiquetas | |
De -70 °C a +110 °C | |
12.7 mm | |
27.94 mm | |
9.7 mm |