Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster B-423
Código de producto. 16677865
Click to view available options
Altura (métrico):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Repetición vertical (métrico):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 16677865
Marca: Brady™ 030357
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
  • Adhesivo permanente
  • Para superficies lisas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Aprobación UL, CSA y AGA
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-79-423-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 50.80 mm (W) x 10.16 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in
Grosor (métrico) 0.076 mm
Repetición vertical (métrico) 12,7 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 10.16 mm (H)
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 50.80 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.8 mm
Altura (imperial) 0.4 in
Altura (métrico) 10,2 mm
Altura del área de impresión (métrico) 10.2 mm
Alternate Part Number THT-79-423-10