Learn More
Brady™ B-652 Polyimide Thermal Transfer Labels, 25 mm Core
Printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
Marca: Brady™ 236722
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- For smooth and textured surfaces
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling | |
6.4 mm | |
2500 etiquetas | |
-70°C to +280°C | |
9.4 mm | |
6.4 mm |
BPT-11-652-2.5 | |
Amber | |
Polyimide | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | |
15 | |
Square | |
0.112 mm | |
6.4 mm |
Título del producto
Brady™ B-652 Polyimide Thermal Transfer Labels, 25 mm Core > Polyimide Thermal Transfer Labels; Color: Amber; Height (Metric): 6.4 mm; Labels per Row: 15; Vertical Repeat (Metric): 9.4 mm; Width (Metric): 6.4 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido