Learn More
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™ Código de producto.: 18054712
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18054712
50 mg
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Código de producto. 18054712
Marca: Tocris Bioscience 2758/50
Selective α2 agonist
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36067-72-8
Fórmula molecular C9H17Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 254.16
Número MDL MFCD01529923
Clave InChI HBLPYIOKPJVFQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo b-ht 933 dihydrochloride, azepexole hydrochloride, azepexole dihydrochloride, 2-amino-6-ethyl-4,5,7,8-tetrahydro-6h-oxazolo 5,4-d azepine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-6-ethyl-4h-oxazolo 4,5-d azepin-2-amine dihydrochloride, 6-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-oxazolo 4,5-d azepin-2-amine dihydrochloride, dsstox_cid_25756, dsstox_rid_81099, dsstox_gsid_45756, azepexole hcl
PubChem CID 169743
Nombre IUPAC dihydrogen 6-ethyl-4H,5H,6H,7H,8H-[1,3]oxazolo[4,5-d]azepin-2-amine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCN1CCC2=C(CC1)N=C(N)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material B-HT 933 dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.16
Porcentaje de pureza >99%
Título del producto
B-HT 933 dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >