Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de proteínas bacterianas B-PER™ con enzimas
Lise de forma eficaz E. coli y otras células bacterianas y extraiga suavemente las proteínas nativas con estas soluciones de detergentes no iónicos.
Marca: Thermo Scientific™ 90078
Descripción
Lleve a cabo procesos suaves y eficaces de lisis y extracción de E. coli y otras células bacterianas con los reactivos de extracción de proteínas bacterianas B-PER Thermo Scientific™.
Estos reactivos fáciles de utilizar para lisis celular son soluciones de detergentes no iónicos que permiten interrumpir células y solubilizar proteínas nativas o recombinantes sin someterlas a desnaturalización. Ciertas formulaciones incluyen suplementos enzimáticos de ADNasa I y lisocima para mejorar el rendimiento de proteínas con gran peso molecular y que son difíciles de purificar. Los reactivos B-PER son compatibles con la adición de inhibidores de proteasa estándar y con métodos ulteriores de purificación de proteínas, como por ejemplo: purificación GST y cromatografía de afinidad con metales inmovilizados marcados con His (IMAC).Características destacadas:
Listos para usar: si los incluye entre sus opciones de formulaciones de tampón de Tris o fosfatos, los reactivos B-PER listos para su uso le permiten lisar células de E. coli en un solo paso mediante un detergente suave no iónico (patentado).
Rápido y sencillo: añada el reactivo B-PER a un sedimento bacteriano, agítelo durante 10 minutos y recupere las proteínas solubles tras sedimentar el material residual celular
Producción excelente: recupera proteínas recombinantes solubles e insolubles de lisados bacterianos y purifica los cuerpos de inclusión a niveles cercanos a la homogeneidad
Flexible: los reactivos B-PER son adecuados para las extracciones de proteínas a cualquier escala y están disponibles en formulaciones de fosfato y Tris 1x y 2x, con y sin enzimas
Compatible: completamente compatible con la adición de cócteles inhibidores de proteasas; el extracto de proteínas resultante se puede utilizar en ensayos de proteínas, normalmente en métodos de purificación por afinidad (por ejemplo, glutatión S-transferasa GST o 6xHis) y otras aplicaciones
Formatos prácticos y listos para utilizar:
- Los reactivos B-PER y B-PER II (2x) no contienen componentes enzimáticos
- El reactivo B-PER (en tampón de fosfato) es una formulación sin aminas para la compatibilidad directa con el etiquetado y el entrecruzado
- Los reactivos B-PER con enzimas y B-PER Direct con enzimas incluyen lisocima y ADNasa I, que mejoran la lisis y la recuperación
Incluye:
Los envases de reactivos están disponibles en formulaciones de tampones de Tris y fosfatos; Los kits contienen reactivo B-PER basado en Tris, además de enzimas lisocima y ADNasa I.
Especificaciones
250 mL | |
Reactivo de extracción de proteínas bacterianas | |
Suficiente para: 60 g de pasta de células • Reactivo B-PER, 250 ml • Lisozima, 50 mg/ml, 0,5 ml • ADNasa I, 2500 U/ml, 0,5 ml Almacenar el reactivo B-PER a temperatura ambiente. Almacenar la disozima y la ADNasa I a -20 °C. |
Líquido | |
250 mL | |
B-PER™ |