Learn More
Alpha Packaging™ Bolsa de polietileno para riesgos biológicos B-safe™
Código de producto. 12320609
Click to view available options
Altura (métrico):
1015 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 12320609
Marca: Alpha Packaging™ 12320609
Fabricadas de polietileno. Las bolsas de polietileno de riesgo biológico Alpha Packaging™ B-safe™ contienen de forma eficaz residuos de riesgo biológico.
Fabricadas de polietileno.Las bolsas de polietileno de riesgo biológico Alpha Packaging™ B-safe™ contienen de forma eficaz residuos de riesgo biológico.
  • Se suministra en packs sueltos o en cajas dispensadoras de sobremesa.
  • Para eliminación de alta resistencia
  • Marcado en ambos lados con símbolo de peligro biológico y advertencias:
    • Peligro biológico, peligro de infección
    • Quema sin abrir
  • Advertencia en inglés, francés y alemán
  • Polietileno (calibre 500)
Especificaciones
Color Amarillo
Desechables Sí
Altura (métrico) 1015 mm
Longitud (métrico) 790 mm
Longitud (imperial) 31 in
Altura (imperial) 39,9 in
Material Polietileno
Tipo de producto Bolsa para riesgos biológicos