Learn More
Brady™ B33 Series Self-laminating Vinyl Labels
Código de producto. p-200080435
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25,40 mm x 25,40 mm (An x Al)
44,45 mm x 38,10 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
Código de producto. 30041470
Marca: Brady™ 142871
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Self-laminating vinyl labels for BBP33/i3300 printers.
For BBP33/i3300 printers.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognized to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognized B-427 labels. Brady sells both UL Recognized B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements.
Descripción Self-laminating Vinyl Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinyl
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications Labelling, Electrical Labelling, Wire and Cable Labelling
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300,i5300
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1000 Stickers
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 44.45 mm
Calibre de alambre De 10 AWG a 4 AWG
Dimensions (LxW) 44,45 mm x 38,10 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1,5 in
Longitud (métrico) 38.10 mm
Anchura (imperial) 1.75 in.
Anchura (métrico) 44.45 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 44.45 mm
Altura (imperial) 1.5 in.
Altura (métrico) 38.10 mm
Alternate Part Number B33-121-427