Learn More
Gibco™ Fibroblastos embrionarios de ratón B6-Puro, irradiados
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) B6-Puro Gibco irradiados son células alimentadoras resistentes a la puromicina que favorecen el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas tanto humanas como de ratones, y de células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
Marca: Gibco™ A34965
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6220G, estas células de MEF se aíslan de ratones C57BL/6J-Tg(pPwL88puro)2EMS/J, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación y se prueban para ayudar a garantizar la seguridad y el rendimiento. Para otras variantes de MEF multirresistentes, vea los fibroblastos embrionarios de ratón CF6-Neo, irradiados o los fibroblastos embrionarios de ratón DR4, irradiados. También puede elegir entre nuestra selección de MEF no resistentes a fármacos que mejor se adapte a su aplicación.
• Ayude a ahorrar un tiempo valioso con los MEF preinactivados y listos para usar
• Cultive sus ESC e iPSC con confianza usando células alimentadoras meticulosamente probadas
• Seleccione fármacos con células resistentes a la puromicina
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usar
Los MEF B6-Puro irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas al tratar con una instalación de animales, realizando disecciones tediosas y que requieren mucho tiempo, y expandiendo y analizando células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF B6-Puro se prueba para detectar bacterias, hongos, microplasma y diversos patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se somete a pruebas para determinar la viabilidad posterior a la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de admitir células ES humanas y de ratón para garantizar un rendimiento sólido y uniforme. Estos MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Seleccione fármacos con células resistentes a la puromicina
Los MEF B6-Puro expresan puromicina N-acetiltransferasa (PAC) de un transgén pPWL88puro, lo que hace que sean altamente resistentes a la puromicina. Cada lote se prueba para determinar la tolerancia a varias concentraciones de puromicina y el rango límite de supervivencia se indica en el certificado de análisis (CoA) para que sirva de ayuda para diseñar experimentos. Utilice estas células alimentadoras para favorecer el cultivo de ESC o iPSC indiferenciadas mientras realiza la selección de la puromicina.
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón | |
Ratón | |
2 x 106 células | |
Se envía con hielo seco |
Embrionario | |
Crioconservado | |
Agrupadas | |
2 x 106 cells |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2377028 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A34965 |
2937448 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A34965 |
2111506 | Certificado de análisis | 11/08/2019 | A34965 |
2062373 | Certificado de análisis | 07/05/2019 | A34965 |
1984530 | Certificado de análisis | 05/06/2018 | A34965 |