Learn More
A&D Weighing™ BA-125D Microbásculas/Semimicrobásculas de nivel premium
The BA and BA-T series bring maximum operability, enhanced functionality and a broader range of solutions. All models come standard with an external ionizer for quick and easy elimination of static.
Marca: A&D Weighing™ BA-125D
Detalles adicionales : Peso : 6.60000kg
Descripción
- Disponible con LCD de línea única (BA) o con pantallas táctiles multifunción en color (BA-T)
- Pantalla táctil con anchura de 5 pulg. que permite operar de forma intuitiva las funciones avanzadas (serie BA-T)
- Apertura/cierre automática y programable de las puertas parabrisas con sensores de IR sin contacto
- Unidad parabrisas desmontable con platos de cristal de fácil limpieza para una mayor higiene*1
- Puertas deslizantes sin ranuras para evitar la acumulación de contaminantes
- Parabrisas adicional para aumentar la estabilidad en los modelos de 0,001 mg*1
- Ionizador externo para la eliminación instantánea de la estática*2
- Control de acceso de usuarios (UAC, en inglés) con funciones de bloqueo mediante contraseña y gestión de derechos de usuario Información del historial para inicio/finalización de sesión, funcionamiento, ajuste de la sensibilidad y detección de impactos (ISD, en inglés)
- Detección de impactos (ISD, en inglés) que proporciona información para evitar daños en el sensor de peso (patentado)
- Varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, portugués, ruso, coreano, chino o japonés (para la serie BA-T)
- Modo de formulación para el pesaje rápido y preciso de múltiples muestras para la mezcla (para la serie BA-T)
- Modo HPLC para preparar soluciones tampón para cromatografía líquida de alto rendimiento (para la serie BA-T)
- Asistencia técnica de control diario/periódico de la báscula (para la serie BA-T)
- Función de control de rutina inteligente (SRC) (para la serie BA-T)
- Ayuda en pantalla de ayuda a la nivelación (para la serie BA-T)
- AD-Just – Ajuste automático de autosensibilidad gracias a peso interno Prueba de repetibilidad interna para evaluación rápida del rendimiento bajo ciertas condiciones
- Función de memoria de datos (para la serie BA)
- Posibilidad de elección de las características de respuesta para cambiar una mayor velocidad de pesaje por una mayor estabilidad de visualización, o viceversa
- Salida de datos en conformidad con GLP/GMP/GCP/ISO para cumplir los requisitos de la documentación
- Universal Flexi Coms (UFC) para personalizar el contenido y el diseño de la salida de impresión*3
- Salida de valores bruto/neto/tara
- Modo de recuento con la función Mejora de precisión del recuento automático (ACAI, en inglés)
- Función con modo de porcentaje para el pesaje de objetivos o para la comprobación de la variación de las muestras
- Función de cálculo estadístico (SCF, en inglés) para facilitar el análisis de las medidas (para la serie BA-T)
- Funciones de encendido/apagado automático
- Gancho para pesar materiales magnéticos y medir su densidad
Especificaciones
RS-232 | |
CE, UKCA, GLP/GMP | |
51 g/120 g | |
0.01 mg/0.1 mg | |
Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Tweezers for Calibration Weight, Microspatula | |
±0.2 mg | |
0.03 mg/0.1 mg | |
41°F to 104°F | |
Analytical Balance | |
Weigh, Count, Percent | |
173 mm | |
6.5 in. | |
166 mm | |
450 mm | |
85 mm | |
6.7 kg | |
50/60 Hz |
Internal | |
RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (Mini B), External Key Input (2) | |
Reverse-backlit LCD | |
≤85% at 5°C to 40°C | |
Manual | |
Aluminum, Plastic, Glass | |
7 sec. | |
5°C to 40°C | |
3 Years | |
6.8 in. | |
11.2 in. | |
284 mm | |
17.7 in. | |
3.4 in. | |
14.77 lb. | |
100/240 V |