Learn More
Motic™ Microscopio LED BA310
Microscopio ideal para aplicaciones ambientales, alimentarias, de salud (dentistas, veterinarios), de investigación y enseñanza (universidad, estudios superiores). El microscopio LED Motic™ BA310 puede equiparse con accesorios para contraste de fases, campo oscuro y polarización.
1495.00€ - 2755.00€
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador de Abbe enfocable NA 0,90/1,25 con diafragma iris y ranura de deslizamiento
Eyepiece Lentes graduadas de campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares, incluidos protectores oculares
Tipo de iluminación LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte/aceite)
Tipos de objetivos Plan Acromático CCIS
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Estilo de cabeza Incluye Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de cabeza Incluye Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15723725
Ver documentos
Motic™
1100100401512
Trinocular Seidentopf, ángulo de visión de 30°, rotación de 360°, tubo pivotante de 360° (haz dividido 100: 0/20: 80). Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave Allen, tornillo de fijación manual, tapa antipolvo Microscopio trinocular LED
1905.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15725735
Ver documentos
Motic™
1100401200572
Binocular Seidentopf, inclinación de 30°, rotación de 360°, tubo pivotante de 360°, con cámara integrada Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave Allen, tornillo de fijación manual, tapa antipolvo, cámara integrada Microscopio binocular digital LED con cámara
2755.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15795725
Ver documentos
Motic™
1100100401483
Binocular Seidentopf, inclinación de 30°, rotación de 360°, tubo pivotante 360° Aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave Allen, tornillo de fijación manual, tapa antipolvo Microscopio binocular LED
1495.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Binocular tube, Siedentopf type, 30° viewing angle, 360° rotatable, tube 360° swiveling
  • Widefield eyeglass eyepieces N-WF10X / 20mm with diopter adjustment on both eyepieces, incl. eyecups
  • 5-fold nosepiece, directed backwards
  • CCIS™ plan achromat objectives EC PL 4X, 10X, 40X (spring), 100X (spring / oil)
  • Coaxial coarse and fine drive, coarse drive adjustable
  • Built-in mechanical stage with coaxial drive (right-hand operation)
  • Focusable NA 0.90 / 1.25 Abbe condenser with iris diaphragm and slide slot
  • Adjustable LED lighting 3W, according to Köhler
  • Power supply 100-240V, VDE plug (CE)
  • Immersion oil (5mL), power cord, Allen key, manual fixing screw, dust cover
Especificaciones
Especificaciones
Condensador de Abbe enfocable NA 0,90/1,25 con diafragma iris y ranura de deslizamiento
LED
Plan Acromático CCIS
100/240 V, enchufe VDE (CE)
Lentes graduadas de campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares, incluidos protectores oculares
4X, 10X, 40X (resorte), 100X (resorte/aceite)
Portaobjetivos quíntuple, dirigido hacia atrás
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Motic™ Microscopio LED BA310